Principaux documents
S479918
PONTAMINE FAST RED F
AldrichCPR
S479918-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S479918-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C29H19N5Na2O7S
Poids moléculaire :
627.548
Numéro MDL:
158,00 €