Documents
S469572
1-AMINO-4,8-DI-HO-5-PH-AMINO-4A,9A-2H-ANTHRAQUINONE(DISPERSE DYE C.I. 63300)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.362
Numéro MDL:
Autres remarques