Principaux documents
S461202
5-NORBORNENE-2-ACRYLIC ACID
AldrichCPR
S461202-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S461202-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.206
Numéro MDL:
158,00 €