Principaux documents
S461008
4-NITROPHENYL PHENYL SULFIDE
AldrichCPR
S461008-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S461008-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H9NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.275
Numéro MDL:
158,00 €