Principaux documents
S291404
4-DIMETHOXYMETHYL-2-METHOXY-PHENOL
AldrichCPR
S291404-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S291404-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.221
Numéro MDL:
29,20 €