Principaux documents
S457043
2-NITRO-1,3-INDANEDIONE
AldrichCPR
S457043-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S457043-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H5NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.144
Numéro MDL:
29,20 €