Principaux documents
S455296
2,3,5,6-TETRACHLORO-P-XYLENE-ALPHA,ALPHA'-DIOL
AldrichCPR
S455296-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S455296-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H6Cl4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.948
Numéro MDL:
29,20 €