Principaux documents
S454567
CHOLESTERYL LAURATE
AldrichCPR
S454567-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S454567-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C39H68O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
568.976
Numéro MDL:
158,00 €