Principaux documents
S453390
ACRIDINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S453390-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S453390-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H10ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.684
Numéro MDL:
158,00 €