Principaux documents
S450812
L-TYROSYL-L-ALANINE
AldrichCPR
S450812-5MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S450812-5MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H16N2O4
Poids moléculaire :
252.272
Numéro MDL:
160,00 €