Principaux documents
S450146
BIS-(4-METHYLSTYRYL) KETONE
AldrichCPR
S450146-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S450146-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.355
Numéro MDL:
29,20 €