Principaux documents
S449121
CORYDALINE
AldrichCPR
S449121-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S449121-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H27NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.465
Numéro MDL:
158,00 €