Principaux documents
S448389
METHYL 2-CHLORO-4-NITROBENZOATE
AldrichCPR
S448389-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S448389-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H6ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.594
Numéro MDL:
158,00 €