Principaux documents
S448117
3-ETHYL-2-METHYL-5-PHENYLBENZOXAZOLIUM METHYL SULFATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.436
Numéro MDL:
Autres remarques