Principaux documents
S447005
1-CYCLOHEXYL-1-BUTANOL
AldrichCPR
S447005-1G
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S447005-1G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro MDL:
110,00 €