Documents
M32100
Sigma-Aldrich
Methyl 4-bromocrotonate
85%, technical grade
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CH=CHCO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Pureté
85%
Forme
liquid
Impuretés
<15% 2(5H)-furanone
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
Point d'ébullition
83-85 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
Clé InChI
RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter