Principaux documents
S445827
5-BROMO-4-CHLORO-2-METHYLTHIOPYRIMIDINE
AldrichCPR
S445827-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S445827-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C5H4BrClN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.522
Numéro MDL:
29,20 €