Principaux documents
S444979
P-ANISYL BENZYL KETONE
AldrichCPR
S444979-250MG
41,40 €
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S444979-250MG
41,40 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.278
Numéro MDL:
41,40 €