Principaux documents
S442704
TRUXENE
AldrichCPR
S442704-10MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S442704-10MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C27H18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.445
Numéro MDL:
110,00 €