Merck
Passer à
LB6
Latex beads, polystyrene
0.6 μm mean particle size
Synonyme(s) :
Latex microspheres, Polystyrene beads, Polystyrene microspheres, laboratory beads
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
85,00 €
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.22
MDL number:
85,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
mean particle size
0.6 μm
General description
Polystyrene microparticles are anionic-stabilizedcolloidal particles. These microparticles are synthesized by the polymerizationof styrene under conditions that produce coalescent bead formation. Polystyrenelatex beads have a wide range of applications including phagocytosis experiments,antibody-mediated agglutination diagnostics, electron microscopy, and cellcounter calibration.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
L1030L0280L0780
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 2.5%
composition
Solids, 2.5%
composition
Solids, 2.4%
mean particle size
0.6 μm
mean particle size
1.0 μm
mean particle size
2.0 μm
mean particle size
0.05 μm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Latex beads, polystyrene
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c