Principaux documents
S441414
2,4-DIMETHYLBENZONITRILE
AldrichCPR
S441414-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S441414-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H9N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.179
Numéro MDL:
158,00 €