Principaux documents
R432288
4,6-DIMETHYL-PYRIMIDINE-2-THIOL
AldrichCPR
50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H8N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.208
Numéro MDL:
158,00 €