Principaux documents
S437867
ALLYL BENZOATE
AldrichCPR
S437867-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S437867-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Numéro MDL:
158,00 €