Principaux documents
S327042
(4ALPHA)-3-{[2-O-(6-DEOXY-ALPHA-L-MANNOPYRANOSYL)-BETA-L-ARABINOPYRANOSYL]OXY}-23-HYDROXYOLEAN-12-EN-28-OIC ACID HYDRATE
AldrichCPR
S327042-10MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S327042-10MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C41H68O13
Poids moléculaire :
768.991
Numéro MDL:
160,00 €