Principaux documents
S433624
OCTADECYL SULFIDE
AldrichCPR
S433624-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S433624-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C36H74S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
539.055
Numéro MDL:
158,00 €