Principaux documents
S425087
7-HYDROXY-3',4',5'-TRIMETHOXY-ALPHA-NAPHTHOFLAVONE
AldrichCPR
50MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H18O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.385
Numéro MDL:
110,00 €