Principaux documents
S423386
2'-CHLOROACETOACETANILIDE
AldrichCPR
S423386-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S423386-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H10ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.65
Numéro MDL:
158,00 €