Principaux documents
S419621
3-CHLOROBUTYRIC ACID
AldrichCPR
S419621-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S419621-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C4H7ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.552
Numéro MDL:
158,00 €