Principaux documents
S417025
8-AMINO-2-NAPHTHALENESULFONIC ACID, SODIUM SALT, TECH., 65%
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H8NNaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.234
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.