Principaux documents
S416991
1-PROPYL-1-CYCLOPENTANOL
AldrichCPR
S416991-1G
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S416991-1G
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.216
Numéro MDL:
29,20 €