Principaux documents
S409561
1-NITROANTHRAQUINONE-2-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
S409561-250MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S409561-250MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H7NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.226
Numéro MDL:
178,00 €