Principaux documents
S400130
4-ACETAMIDOSALICYLIC ACID, CALCIUM SALT TRIHYDRATE
AldrichCPR
S400130-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S400130-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H15CaNO8
Poids moléculaire :
305.3
29,20 €