Principaux documents
S389048
4-GLYCYLPHENYL BENZOATE HCL
AldrichCPR
S389048-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S389048-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H14ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.737
Numéro MDL:
158,00 €