Principaux documents
S388637
ALPHA,ALPHA'-(1-METHYLETHYLENEDIIMINO)DI-ORTHO-CRESOL
AldrichCPR
S388637-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S388637-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.345
Numéro MDL:
158,00 €