Principaux documents
S387215
2,3-DIBROMO-3-PHENYLPROPIOPHENONE
AldrichCPR
S387215-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S387215-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H12Br2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.07
Numéro MDL:
29,20 €