Principaux documents
S378380
N-ISOPROPYLFORMAMIDE
AldrichCPR
S378380-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S378380-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C4H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.122
Numéro MDL:
158,00 €