Principaux documents
S375780
TRIS(2-ETHYLHEXYL) BORATE
AldrichCPR
S375780-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S375780-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C24H51BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.483
Numéro MDL:
158,00 €