Principaux documents
S374652
METHYL 4-NITRO-3-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
S374652-250MG
41,40 €
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S374652-250MG
41,40 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.176
Numéro MDL:
41,40 €