Principaux documents
S373095
2,2-BIS-(3,5-DIMETHYL-4-HYDROXYPHENYL)-PROPANE
AldrichCPR
S373095-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S373095-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.402
Numéro MDL:
158,00 €