Principaux documents
R128392
2,2',3,3',6,6'-HEXAMETHYL(1,1'-BIPHENYL)-4,4'-DIOL
AldrichCPR
R128392-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R128392-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.375
Numéro MDL:
178,00 €