Principaux documents
S371122
1,3-DIALLYL-2-THIOUREA
AldrichCPR
S371122-250MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S371122-250MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H12N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.251
Numéro MDL:
178,00 €