Principaux documents
S360163
3,6-DIBROMO-7H-BENZ(DE)ANTHRACEN-7-ONE
AldrichCPR
S360163-1G
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S360163-1G
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H8Br2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.061
Numéro MDL:
160,00 €