Principaux documents
PHL84073
Sceleratine
phyproof® Reference Substance
5 MG
503,00 €
503,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
503,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H27NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.41
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
503,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N21C3[C@H](OC(=O)C(C([C@H](C(C(=O)OCC3=CC2)(O)C)C)C)(O)CO)CC1
InChI
1S/C18H27NO7/c1-10-11(2)18(24,9-20)16(22)26-13-5-7-19-6-4-12(14(13)19)8-25-15(21)17(10,3)23/h4,10-11,13-14,20,23-24H,5-9H2,1-3H3/t10-,11?,13-,14?,17?,18?/m1/s1
Clé InChI
KWEQCWXCFQWUQU-AUBWXPIGSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Remarque sur l'analyse
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3