Principaux documents
S358940
4-(BROMOMETHYL)BENZYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE
AldrichCPR
S358940-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S358940-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C26H23Br2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
526.255
Numéro MDL:
29,20 €