Principaux documents
S354791
PHTHALIC DIAMIDE
AldrichCPR
S354791-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S354791-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.165
Numéro MDL:
158,00 €