Principaux documents
S356174
N-(M-TOLYL)-DIETHANOLAMINE
AldrichCPR
S356174-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S356174-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.264
Numéro MDL:
158,00 €