Principaux documents
S355828
TETRAIODOTHIOPHENE
AldrichCPR
S355828-250MG
41,40 €
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S355828-250MG
41,40 €
About This Item
Formule linéaire :
C4I4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
587.726
Numéro MDL:
41,40 €