Principaux documents
R254975
3,4-DIIODO-THIOPHENE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C4H2I2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.933
Numéro MDL:
29,20 €