Principaux documents
S347930
DODECYL ETHER
AldrichCPR
S347930-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S347930-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C24H50O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.666
Numéro MDL:
158,00 €