Principaux documents
S344338
4-CHLORO-4'-METHYLBUTYROPHENONE
AldrichCPR
S344338-100MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S344338-100MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H13ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.679
Numéro MDL:
158,00 €